3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929821-1G OR929821-5G
APOSOR929821-1GEA 1640 DKK
APOSOR929821-1G APOSOR929821-5G
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246436
CAS-nummer: 99070-71-0