4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929762-100MG OR929762-1G OR929762-250MG
APOSOR929762-100MGEA 0 DKK
APOSOR929762-100MG APOSOR929762-1G APOSOR929762-250MG
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09966063
CAS-nummer: 695-85-2