2,6-Diethylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929730-10G OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-10GEA 1770 DKK
APOSOR929730-10G APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Diethylphenol 98%
2,6-Diethylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01707589
CAS-nummer: 1006-59-3