[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929697-1G OR929697-250MG
APOSOR929697-1GEA 2840 DKK
APOSOR929697-1G APOSOR929697-250MG
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine 96%
[(1-Isopropylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formel: C₉H₂₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07365293
CAS-nummer: 132740-52-4