3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929667-10G OR929667-1G OR929667-5G
APOSOR929667-10GEA 3390 DKK
APOSOR929667-10G APOSOR929667-1G APOSOR929667-5G
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-methyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689583
CAS-nummer: 173900-45-3