4-Phenylpyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929662-1G OR929662-5G
APOSOR929662-1GEA 3730 DKK
APOSOR929662-1G APOSOR929662-5G
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
4-Phenylpyridin-2-amine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00137848
CAS-nummer: 60781-83-1