1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929606-1G OR929606-250MG
APOSOR929606-1GEA 535 DKK
APOSOR929606-1G APOSOR929606-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437634
CAS-nummer: 394223-03-1