Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR929425-1G OR929425-5G
APOSOR929425-1GEA 426 DKK
APOSOR929425-1G APOSOR929425-5G
Methyl pyridazine-3-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-3-carboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698044
CAS-nummer: 34253-02-6