2,6-Dimethylphenylisocyanat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929424-1G
OR929424-25G
OR929424-5G
APOSOR929424-1GEA
162
DKK
APOSOR929424-1G
APOSOR929424-25G
APOSOR929424-5G
2,6-Dimethylphenylisocyanat 95%
2,6-Dimethylphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₉H₉NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002012 CAS-nummer: 28556-81-2 |