Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(3-((2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)sulphonyl)guanidino)hexanoic acid, Fmoc-HoArg(Pbf)-OH
OR929330-10G OR929330-25G OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA 1660 DKK
APOSOR929330-10G APOSOR929330-25G APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH
Formel: C₃₅H₄₂N₄O₇S
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03093571
CAS-nummer: 1159680-21-3