Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR929303-1G OR929303-25G OR929303-5G
APOSOR929303-1GEA 0 DKK
APOSOR929303-1G APOSOR929303-25G APOSOR929303-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Tri-O-benzyl-D-glucal
Formel: C₂₇H₂₈O₄
Smeltepunkt: 55…59 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00061640
CAS-nummer: 55628-54-1