2-sek-Butylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 2780 DKK
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sek-Butylanilin 98%
2-sek-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 106
Massefylde: 0.957
Flammepunkt: 105
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 55751-54-7