2-Acetyl-4-chlorthiophen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929222-1G
OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA
280
DKK
APOSOR929222-1G
APOSOR929222-5G
2-Acetyl-4-chlorthiophen 95%
2-Acetyl-4-chlorthiophen
Formel:
C₆H₅ClOS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082791 CAS-nummer: 34730-20-6 |