7-Methylindol-3yl-eddikesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929183-1G
OR929183-250MG
APOSOR929183-1GEA
1820
DKK
APOSOR929183-1G
APOSOR929183-250MG
7-Methylindol-3yl-eddikesyre 95%
7-Methylindol-3yl-eddikesyre
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047183 CAS-nummer: 5435-36-9 |