2-Ethynylthiophene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 164 DKK
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Kogepunkt: 78…80 °C/88mmHg
Massefylde: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03425129
CAS-nummer: 4298-52-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III