Ethyl-6-aminopicolinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929091-1G OR929091-250MG
APOSOR929091-1GEA 0 DKK
APOSOR929091-1G APOSOR929091-250MG
Ethyl-6-aminopicolinate 95%
Ethyl-6-aminopicolinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01009842
CAS-nummer: 69142-64-9