Ethyl 2-chloropyridine-3-acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(2-chloropyridin-3-yl)acetate
OR928994-1G OR928994-250MG
APOSOR928994-1GEA 741 DKK
APOSOR928994-1G APOSOR928994-250MG
Ethyl 2-chloropyridine-3-acetate 95%
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molekylvægt: 199.64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214401
CAS-nummer: 164464-60-2