Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR928929-1G OR928929-250MG OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA 2350 DKK
APOSOR928929-1G APOSOR928929-250MG APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18398708
CAS-nummer: 90721-58-7