2-(2-Chlorethoxy)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928909-1KG OR928909-500G
APOSOR928909-1KGEA 0 DKK
APOSOR928909-1KG APOSOR928909-500G
2-(2-Chlorethoxy)ethanol 97%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₉ClO₂
Molekylvægt: 124.57 g/mol
Kogepunkt: 79
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002870
CAS-nummer: 628-89-7