3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9289-1G OR9289-250MG
APOSOR9289-1GEA 1220 DKK
APOSOR9289-1G APOSOR9289-250MG
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665858
CAS-nummer: 59844-05-2