7-Methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928851-1G OR928851-5G
APOSOR928851-1GEA 0 DKK
APOSOR928851-1G APOSOR928851-5G
7-Methyl-1H-indazole 98%
7-Methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663434
CAS-nummer: 3176-66-7