Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928805-1G OR928805-25G OR928805-5G
APOSOR928805-1GEA 698 DKK
APOSOR928805-1G APOSOR928805-25G APOSOR928805-5G
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216929
CAS-nummer: 7149-18-0