1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928801-1G OR928801-250MG
APOSOR928801-1GEA 3770 DKK
APOSOR928801-1G APOSOR928801-250MG
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile
Formel: C₅H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971123
CAS-nummer: 113336-22-4