tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928760-10G OR928760-1G OR928760-5G
APOSOR928760-10GEA 1070 DKK
APOSOR928760-10G APOSOR928760-1G APOSOR928760-5G
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 95%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064267
CAS-nummer: 123387-72-4