Sarcosinthylester, HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928751-100G OR928751-500G
APOSOR928751-100GEA 0 DKK
APOSOR928751-100G APOSOR928751-500G
Sarcosinthylester, HCl 97%
Sarcosinthylester, HCl
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012506
CAS-nummer: 52605-49-9