trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
OR928729-1G OR928729-5G
APOSOR928729-1GEA 1590 DKK
APOSOR928729-1G APOSOR928729-5G
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
trans-2-Phenylcyclohexanol
Formel: C₁₂H₁₆O
MDL Number: MFCD00003865
CAS-nummer: 2362-61-0