2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928715-1G OR928715-250MG
APOSOR928715-1GEA 4040 DKK
APOSOR928715-1G APOSOR928715-250MG
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
2H-Indazol-2-ylacetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739007
CAS-nummer: 58037-05-1