Ethyl 4-ethoxybenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928615-100G OR928615-25G
APOSOR928615-100GEA 752 DKK
APOSOR928615-100G APOSOR928615-25G
Ethyl 4-ethoxybenzoat 98%
Ethyl 4-ethoxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009116
CAS-nummer: 23676-09-7