Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928607-1G OR928607-5G
APOSOR928607-1GEA 698 DKK
APOSOR928607-1G APOSOR928607-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formel: C₅H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02942489
CAS-nummer: 29683-23-6