L-Argininamide dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR928586-1G OR928586-25G OR928586-5G
APOSOR928586-1GEA 513 DKK
APOSOR928586-1G APOSOR928586-25G APOSOR928586-5G
L-Argininamide dihydrochloride 97%
L-Argininamide dihydrochloride
Formel: C₆H₁₇Cl₂N₅O
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00058286
CAS-nummer: 14975-30-5