5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928508-1G OR928508-5G
APOSOR928508-1GEA 317 DKK
APOSOR928508-1G APOSOR928508-5G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053308
CAS-nummer: 24539-92-2