1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928457-1G OR928457-250MG
APOSOR928457-1GEA 7360 DKK
APOSOR928457-1G APOSOR928457-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1416352-01-6