Triethylamin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (Diethylamino)ethane, TEA
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 198 DKK
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Triethylamin 99%
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 89…90 °C
Smeltepunkt: –115 °C
Massefylde: 0.726 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN nummer: 1296
ADR: 3+8 II
Merck Index: 13,09740