3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 1030 DKK
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Formel: C8H7NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999137
CAS-nummer: 95658-81-4