5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR928290-1G OR928290-250MG
APOSOR928290-1GEA 1360 DKK
APOSOR928290-1G APOSOR928290-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263955
CAS-nummer: 297172-19-1