2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928056-1G OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA 1260 DKK
APOSOR928056-1G APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02630467
CAS-nummer: 299442-23-2