1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928029-1G OR928029-250MG
APOSOR928029-1GEA 3000 DKK
APOSOR928029-1G APOSOR928029-250MG
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827481
CAS-nummer: 78758-36-8