Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Di(pyridin-2-yl)methanone
OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 2950 DKK
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molekylvægt: 184.20 g/mol
Smeltepunkt: 52…55 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006288
CAS-nummer: 19437-26-4