1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 8620 DKK
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formel: C₉H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000003
CAS-nummer: 14542-93-9