2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927933-1G OR927933-250MG
APOSOR927933-1GEA 6980 DKK
APOSOR927933-1G APOSOR927933-250MG
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739221
CAS-nummer: 60637-33-4