N,N-Dimethyl-1-naphthylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 3530 DKK
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin 95%
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003919
CAS-nummer: 86-56-6