2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927866-25G
OR927866-5G
APOSOR927866-25GEA
3690
DKK
APOSOR927866-25G
APOSOR927866-5G
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone 95%
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01098830 CAS-nummer: 938-45-4 |