5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927755-1G OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA 4680 DKK
APOSOR927755-1G APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈O₂S
Molekylvægt: 156.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419849
CAS-nummer: 19156-51-5