3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 1370 DKK
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₅H₅ClO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864262
CAS-nummer: 61714-76-9