[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9277-1G OR9277-250MG OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA 2300 DKK
APOSOR9277-1G APOSOR9277-250MG APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Smeltepunkt: 53…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366478
CAS-nummer: 102269-42-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III