1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927674-1G
OR927674-250MG
APOSOR927674-1GEA
3260
DKK
APOSOR927674-1G
APOSOR927674-250MG
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone
Formel:
C₉H₈N₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09266225 CAS-nummer: 944937-14-8 |