Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)thiazole-4-carboxylate, Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 6880 DKK
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09908086
CAS-nummer: 189512-01-4