2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927612-1G
OR927612-5G
APOSOR927612-1GEA
414
DKK
APOSOR927612-1G
APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molekylvægt: 170.6 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08691934 CAS-nummer: 52943-20-1 |