1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927503-1G OR927503-250MG
APOSOR927503-1GEA 959 DKK
APOSOR927503-1G APOSOR927503-250MG
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekylvægt: 176.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13302392
CAS-nummer: 1147753-38-5