Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 312 DKK
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07364734
CAS-nummer: 680569-18-0